Merck
PHCC0CLIP
Scepter O-ring Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
After repeated use the Scepter O-ring may wear. It can be easily replaced with this kit and by following the instructions included in the manual.
Other Notes
2 O-rings
1 filter cover
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
Sortimentní položky
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
PHCC0CLIP04053252552168