Přejít k obsahu
Merck

PC522

Anti-Adenine Nucleotide Translocase-1 (Ab-1) (2-11) Rabbit pAb

liquid, Calbiochem®

Synonyma:

Anti-ANT-1

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352203
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Název produktu

Anti-Adenine Nucleotide Translocase-1 (Ab-1) (2-11) Rabbit pAb, liquid, Calbiochem®

biological source

rabbit

antibody product type

primary antibodies

clone

polyclonal

form

liquid

does not contain

preservative

species reactivity

human

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles

isotype

IgG

shipped in

dry ice

storage temp.

−20°C

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)

Analysis Note

Positive Control
doxorubicin-treated MCF7 cells, or breast carcinoma tissue

Application


Immunoblotting (2.5 g/ml, chemiluminescence)
Immunofluorescence (1 g/ml)
Paraffin Sections (1 g/ml, heat pre-treatment required)

General description

Anti-Adenine Nucleotide Translocase-1 (Ab-1) (2-11), rabbit polyclonal, recognizes ~35 kDa ANT-1 in doxorubicin-treated MCF-7 cells. It is validated for WB, immunofluorescence, and paraffin sections.
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~35 kDa ANT-1 protein.
Recognizes the ~35 kDa ANT-1 protein in doxorubicin-treated MCF-7 cells or breast carcinoma tissue.

  • Antibody Target Gene Symbol: ANK3
  • Target Synonym: 2900054D09RIK, AI314020, AnkG, Ankyrin-3, ANKYRIN-G, FLJ45464, MGC14049
  • Entrez Gene Name: ankyrin 3, node of Ranvier (ankyrin G)
  • Hu Entrez ID: 288 (Related Antibodies: NB20, AP1034, PC523, AP1057)
  • Mu Entrez ID: 11735
  • Rat Entrez ID: 361833

Immunogen

Human
a synthetic peptide corresponding to amino acids 2-11 of human ANT-1

Other Notes

Bauer, M.K.A., et al. 1999. J. Cell Biol.147, 1493.
Marzo, I, et al. 1998. Science281, 2027.
Marzo, I, et al. 1998. J. Exp. Med.187, 1261.
Zoratti, M. and Szabo, I. 1995. Biochim. Biophys. Acta1231, 139.
Klingenberg, M. 1993. J. Bioenerg. Biomembr.25, 447.
Riccio, P., et al. 1975. FEBS Lett.56, 133.
MCF7 cells treated with doxorubicin at 0.2 µg/ml for 24 h can be used as positive control for immunoblotting. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.

Packaging

Please refer to vial label for lot-specific concentration.

Physical form

In 50 mM sodium phosphate buffer, 50% glycerol.

Preparation Note

Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Ještě jste nenalezli správný produkt?  

Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis