Přejít k obsahu
Merck

PC344

Anti-Netrin-1 (Ab-1) (557-568) Rabbit pAb

liquid, Calbiochem®

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352203
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Název produktu

Anti-Netrin-1 (Ab-1) (557-568) Rabbit pAb, liquid, Calbiochem®

biological source

rabbit

antibody product type

primary antibodies

clone

polyclonal

form

liquid

contains

≤0.1% sodium azide as preservative

species reactivity

mouse

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

do not freeze

isotype

IgG

shipped in

wet ice

storage temp.

2-8°C

Quality Level

Application


Immunoblotting (1 g/ml)
Frozen Sections (not recommended)

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)

General description

Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa netrin-1 protein.
Recognizes the ~70 kDa netrin-1 protein in embryonic mouse brain tissue.

Immunogen

Mouse
a synthetic peptide (LGNAEDSPDQSG) corresponding to amino acids 557-568 of mouse netrin-1, conjugated to KLH

Other Notes

Immunoblotting was performed using brain tissue from various developmental stages. Netrin-1 protein is enriched in embryonic neural tissue. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems. For immunohistochemistry applications, Anti-Netrin-1 (Ab-2) Rabbit pAb is also available (Cat. No. PC364-100 µg).
Varela-Echavarria, A., and Guthrie, S. 1997. Genes and Dev.11, 545.
Harris, R., et al. 1996. Neuron17, 217.
Keino-Masu, K., et al. 1996. Cell87, 175.
Mitchell, K.J., et al. 1996. Neuron17, 203.
Serafini, T., et al. 1996. Cell87, 1001.
Tessier-Lavigne, M. and Goodman, C.S. 1996. Science274, 1123.
Kennedy, T.E., et al. 1994. Cell78, 425.
Serafini, T., et al. 1994. Cell78, 409.
Ishii, N., et al. 1992. Neuron9, 873.
Hedgecock, E.M., et al. 1990. Neuron4, 61.

Analysis Note

Positive Control
Mouse brain tissue

Packaging

Please refer to vial label for lot-specific concentration.

Physical form

In 0.05 M sodium phosphate buffer, 0.2% gelatin, pH 7.5.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Ještě jste nenalezli správný produkt?  

Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

W Brian Reeves et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 294(4), F731-F738 (2008-02-01)
Acute kidney injury is an important complication in hospitalized patients often diagnosed late and associated with high mortality and morbidity. Although biomarkers for nephrotoxicity are available, they often lack sensitivity and specificity for detecting tubular injury. Netrin-1 is a laminin-like
Weiwei Wang et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 294(4), F739-F747 (2008-01-25)
Endogenous mechanisms exist to limit inflammation. One such molecule is netrin. This study examined the impact of ischemia-reperfusion (I/R) on netrin expression and the role of netrin in preventing renal inflammation and injury. All three isoforms of netrin (1, 3
John J White et al.
Journal of nephrology, 26(6), 1055-1064 (2013-09-21)
Netrin-1 was recently identified as an early diagnostic biomarker of acute kidney injury. However, its usefulness for early diagnosis of chronic kidney disease (CKD) is unknown. The current study evaluated whether these proteins are increased in urine from experimental animals
Liqing Wang et al.
The Journal of comparative neurology, 525(13), 2915-2928 (2017-05-26)
Using Nogo antibodies with defined binding specificity, Nogo-B, but not Nogo-A, was localized on radial glia in the floor plate of mouse embryos. The presence of Nogo-B was confirmed in Nogo-A knockout mice. In explant cultures of embryonic day (E)

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis