Přejít k obsahu
Merck

PC04

Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-1) (866-880) Rabbit pAb

liquid, Calbiochem®

Synonyma:

Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-Erythroblastosis Virus

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352203
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Název produktu

Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-1) (866-880) Rabbit pAb, liquid, Calbiochem®

biological source

rabbit

antibody product type

primary antibodies

clone

polyclonal

form

liquid

does not contain

preservative

species reactivity

human, rat

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles

isotype

IgG

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

Analysis Note

Negative Control
Normal human fibroblasts
Positive Control
SK-BR-3 cells

Application

Immunoblotting (1-5 µg/ml)

Immunofluorescence (1-5 µg/ml)

Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)

Paraffin Sections (1-10 µg/ml, saponin pre-treatment required, see application references)

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)

General description

This product has been discontinued.



Recognizes the ~185 kDa c-ErbB2/c-Neu protein in Sk-BR-3 cells.

Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~185 kDa native and denatured forms of c-ErbB2/c-Neu.

Immunogen

a synthetic peptide (LARLLDIDETEYHAD) corresponding to amino acids 866-880 from the kinase domain of human c-Neu

Other Notes

Antibody should be titrated for optimal results in individual sample types.
Di Fiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.

Packaging

Please refer to vial label for lot-specific concentration.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Ještě jste nenalezli správný produkt?  

Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

J M Varley et al.
Oncogene, 1(4), 423-430 (1987-01-01)
We have examined the genomic organisation of c-myc, N-myc, L-myc, neu and N-ras in tissue from 41 breast carcinomas, lymph node metastases from 10 of these carcinomas, one fibrosarcoma, 10 cases of benign fibrocystic breast and six fibroadenomas. We have
M Blick et al.
Blood, 64(6), 1234-1239 (1984-12-01)
The transforming genes of retroviruses (v-onc) are derived from normal cellular genes referred to as proto-oncogenes. These cellular genes have the capacity for conversion to oncogenes (c-onc) that are capable of inducing or maintaining the transformed state when they are
Jaime Lindsay et al.
Clinical and translational science, 1(2), 107-115 (2008-09-01)
The ErbB2 (Her2/neu epidermal growth receptor family) oncogene is overexpressed in 30% to 40% of human breast cancers. Cyclin D1 is the regulatory subunit of the holoenzyme that phosphorylates and inactivates the retinoblastoma (pRb) tumor suppressor and is an essential
P P Di Fiore et al.
Science (New York, N.Y.), 237(4811), 178-182 (1987-07-10)
A wide variety of human tumors contain an amplified or overexpressed erbB-2 gene, which encodes a growth factor receptor-like protein. When erbB-2 complementary DNA was expressed in NIH/3T3 cells under the control of the SV40 promoter, the gene lacked transforming
C I Bargmann et al.
Nature, 319(6050), 226-230 (1986-01-16)
The neu oncogene is repeatedly activated in neuro- and glioblastomas derived by transplacental mutagenesis of the BDIX strain of rat with ethylnitrosourea. Foci induced by the DNAs from such tumours on NIH 3T3 cells contain the neu oncogene and an

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis