material
TPE seal, polyethersulfone , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
product line
Pellicon®
feature
holdup volume 134 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration), tangential flow filtration (TFF): suitable
H
3.8 cm (1.51 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
membrane nominal area
1.14 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax® (Membrane)
pore size
10 kDa NMWCO
pH
1-14
application(s)
mAb
recombinant protein
General description
Application
- Monoclonal antibodies (mAbs)
- Recombinant proteins
- Growth factors
- Hormones
- Vaccine process streams
- High-fouling biological feed streams
Features and Benefits
- Robust, void-free membrane provides optimum product retention and performance consistency
- Unique feed screen design enables high mass transfer, flux for higher final concentration
- Fast, reliable scale up/down from lab to production scale
- Automated manufacturing delivers unbeatable performance consistency and reliability
- Easy to install and clean
- Extreme temperature and chemical compatibility
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc