Merck
P2GVPPV01
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: Durapore® 0.22 µm
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Synonyma:
Pellicon® 2 Mini Filter Module GVPP 0.22 μm V 0.1 m2, Pellicon® 2 Mini Filter Module
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: Durapore® 0.22 µm, Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Quality Segment
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
product line
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm nominal pore size, 0.22 μm pore size
pH
2-11
General description
The Pellicon® 2 product line was designed with process scale-up and applications development in mind. The series of devices includes the long established Durapore® hydrophilic PVDF microfiltration membrane, well known for its exceptional combination of high flux, low protein binding and high product recoveries.
This Pellicon® 2 Mini Filter Module is a mini cassette, microfiltration product with a filtration area of 0.1 m2 and a 0.22 μm pore size.
This Pellicon® 2 mini cassette features a type v screen (open channel) and measures 5.6 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H).
Features and Benefits
  • Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
  • Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
  • Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
  • Predictable, fast, scale-up
  • True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after a water flush
Other Notes
Prefiltration Rquirements: 100 µm
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)