Merck
OP119
Anti-c-ErbB3 (Ab-4) Mouse mAb (H3.90.6 or Ab90)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
form
liquid
species reactivity
human
storage condition
OK to freeze
dilution
(Flow Cytometry
Immunoblotting (not recommended)
Immunofluorescence
Immunoprecipitation (10 µL/mg protein lysate)
Neutralization Studies (not recommended))
isotype
IgG2a
storage temp.
−20°C
Application
Flow Cytometry Immunoblotting (not recommended)Immunofluorescence Immunoprecipitation (10 µL/mg protein lysate)Neutralization Studies (not recommended)
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with specified immunogen and fusing splenocytes with NSO mouse myeloma cells. Recognizes the ~185 kDa c-ErbB3 protein.
Immunogen
Human