Merck
MXRJ200TA
200 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
304L stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1342 mm , 52.81 in. (1341,7 mm)
W
37 in. (939,8 mm)
depth
45 in. (1143 mm)
weight
720 lb (327 kg)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Další informace o následném zpracování mAb, konkrétně o inaktivaci virů a příslušných souvisejících produktech.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.
Zobrazit všechny