O této položce
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polystyrene
Quality Level
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technique(s)
DNA purification: suitable
plate size
96 wells
pore size
pore sizeproprietary
shipped in
ambient
Application
Research Category
Nucleic acid
Nucleic acid
Physical form
Color Code: Clear
Other Notes
Automation Compatible: Yes
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MSNUPSD50 | 04053252614057 |