O této položce
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimanufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
shipped in
ambient
Quality Level
General description
MicropreSure On-Line Filtration Samplers simplify in-process microbiological testing.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protokoly
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing