Přeskočit na
MR-051
M2 medium
EmbryoMax M2 Medium (1X), Liquid, with Phenol Red & Hyaluronidase
Synonyma:
Cell Culture Medium, Growth Medium M2, M2 Medium Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mL
Očekávané datum odeslání10. června 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 210,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
1 210,00 Kč
Očekávané datum odeslání10. června 2026podrobné informace
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
MR-015C-28056M7167
M2 medium With HEPES, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered, suitable for mouse embryo cell culture
Sigma-Aldrich
M7167
M2 medium
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
input
sample type: mouse embryo(s)
input
sample type: mouse embryo(s)
input
-
input
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M2 medium
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c