Merck
MP10W12TR2
mPAGE® Trial Kit
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105300
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
mPAGE® Trial Kit, includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
feature
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
Application
mPAGE 4-12% bis-tris gels for high resolution protein separation
  • Load up to 60 μl sample / well
  • Typical run time 26 min (MES, 180V) or 36 min (MOPS, 200V)
  • Reverse gasket when using with Bio-Rad Mini-PROTEAN systems
  • Use adapter (MPTA) with XCell SureLock and other compatible systems
Western blotting
General description
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Sady pro lití gelu Bis-Tris SDS-PAGE s technologií mPAGE® TurboMix pro rychlé a spolehlivé lití gelu a separaci proteinů.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protokoly
Pokyny pro nastavení proteinového prefabrikovaného gelu mPAGE SDS-PAGE pro gelovou elektroforézu pomocí elektroforézního systému Bio-Rad Mini-PROTEAN®.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Související obsah
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.