Merck
MP0DSYS2B
Process Scale Holders
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Synonyma:
Process Scale Holders 2 Racks
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Process Scale Holders, for use with Pod Filters, 316L stainless steel
material
316L stainless steel
silicone seal
description
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; ITT valves
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Quality Level
Application
2-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 22 m2; ITT valves