Merck
MP0DSYS1A
Process Scale Holders
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Synonyma:
Process Scale Holders 1 Rack
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
316L stainless steel , silicone seal
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Application
1-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 11 m2; Gem® valves
Legal Information
GEM is a registered trademark of Welch Vacuum Technology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Process Scale Holders