Merck
MLID1
mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
Synonyma:
electroporesis lid, lid with power cables
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
packaging
pkg of 1 pack
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer SystemThe mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Úvod do PAGE. Seznamte se s pozadím SDS-PAGE a protokolem pro separaci proteinů na základě velikosti v polyakrylamidovém gelu.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.