Název produktu
Millidisk® 40 Cartridge Media: Durapore® 0.22 µm, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
Quality Segment
material
PVDF , polysulfone , polysulfone support, silicone seal
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Millidisk®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millidisk®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward), 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward), 53 L/min flow rate at 2.8 bar (ΔP)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filtration area
2000 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤10 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type liquid
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
cartridge code
not applicable
General description
Packaging
Preparation Note
5 SIP cycles of 60 min @ 135 °C; 5 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C
Analysis Note
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MCGL40S03 | 04053252608551 |