O této položce
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Usage:
Manual
Storage temp.:
room temp
Shipped in:
ambient
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlisterility
non-sterile
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
MultiScreen®
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Other Notes
includes multiple punch and 2 carrier racks for 4 mL vials
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MAPK8960B | 04053252019906 |