Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
t8e4, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliImmunogen
His-tagged recombinant fragment corresponding to K2SP portion of human hepatocyte growth factor (HGF).
Biochem/physiol Actions
Clone tc8E4 is a mouse monoclonal antibody that detects the active form of human hepatocyte growth factor (HCF). It targets an epitope within the K4 and SP domains in the C-terminal half.
Preparation Note
1.0 mg/mL. Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Stable for 1 year at +2°C to +8°C from date of receipt.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Osvědčení o analýze (COA)
Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MABS2140-100UG | 04065265085885 |
| MABS2140-25UG | 04065265085892 |