O této položce
biological source
rat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A8, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
Související kategorie
General description
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MABF737 | 04053252965999 |