O této položce
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F2.1, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Immunogen
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDL-1/CD274 in 10 µg of human skeletal muscle tissue.
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MABC290 | 04053252975592 |