O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, IHC
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlibiological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitope: a.a. 70-90
Recombinant protein to core antigen
Application
Detect Hepatitis C Virus using this Anti-Hepatitis C Virus Antibody, aa 70-90, Core validated for use in ELISA, IF, IH(P).
ELISA
Immunohistochemistry (Parrafin embedded)
Immunofluorescence
Final dilutions must be determined by end user
Immunohistochemistry (Parrafin embedded)
Immunofluorescence
Final dilutions must be determined by end user
Biochem/physiol Actions
Specific to HCV core antigen
Physical form
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid 0.02MPB, 0.25M NaCl, 0.1% sodium azide
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| MAB8690 | 04053252463709 |