Merck
MAB5460
Anti-Nkx2.1 Antibody, clone 8G7-G3-1
ascites fluid, clone 8G7-G3-1, Chemicon®
Synonyma:
TTF-1, Thyroid Transcription Factor-1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8G7-G3-1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
17
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
8G7-G3-1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NKX2-1(7080)
Immunogen
Recombinant rat Nkx2.1.
Application
This Anti-Nkx2.1 Antibody is validated for use in WB, IH(P) for the detection of Nkx2.1.
Western blot. The antibody reacts with a 40 kDa band in immunoblots of nuclear extracts or whole cell lysates from the Nkx2.1 positive cell lines MLE15, H441-4, H345 and rat type II pmeumocyte cells.
Immunohistochemistry. The antibody can be used on formalin-fixed paraffin embedded tissue. Heat induced epitope retrieval is recommended.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Biochem/physiol Actions
Nkx2.1 (Thyroid Transcription Factor-1, TTF-1).
Analysis Note
Tested
Other Notes
Please refer to lot specific datasheet.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
nebo
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
MAB5460-25UL04054839337567