Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
0.1 mg | Očekávané datum odeslání20. srpna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 14 500,00 Kč |
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY5
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
-
14 500,00 Kč
Očekávané datum odeslání20. srpna 2026podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliconjugate
CY5
Quality Segment
clone
monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
concentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
General description
Prepared from rat IgG2c γ2c chain.
Application
Epitope: IgG2c γ2c chain
Biochem/physiol Actions
The antibody reacts with the γ2c heavy chain (Fc) of rat IgG2c.
Physical form
Purified by affinity chromatography. Liquid in 1.0 mL of PBS/NaN3.
Preparation Note
Maintain refrigerated at 2°-8°C under sterile conditions for up to twelve months from date of receipt. Do not freeze.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.