Merck
LCWP14250
PTFE Membrane Filter, 10.0 μm Pore Size
Mitex, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Synonyma:
Mitex Membrane Filter
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
10.0 μm pore size, 60 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
142 mm
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
130 μm
matrix
Mitex
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
Application
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany