Název produktu
Opticap® XLT 10 CapsuleMedia: Sterile Millipore Express® SHC 0.5 / 0.2 µm, Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES)Inlet: 1-1/2 in. Sanitary FlangeOutlet: 5/8 in. Hose BarbT-lineMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
polyester support, polypropylene device, polypropylene housing, polypropylene vent cap, polysulfone device, silicone seal
reg. compliance
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
irradiated, sterile
product line
Opticap® XLT 10
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
≤31.2 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) (in water), 1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent), 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent), 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent), 80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous), 80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
device L
37.6 cm (14.8 in.)
device size
10 in.
filter diam.
10.7 cm (4.2 in.)
filter filtration area
0.54 m2
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction), <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
bubble point
≥4000 mbar (58 psig), air with water
fitting
(
General description
Packaging
Preparation Note
3 autoclave cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
Analysis Note
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Opticap® XLT 10 CapsuleMedia: Sterile Millipore Express® SHC 0.5 / 0.2 µm
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc