Merck
IF03L
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Mouse mAb (G-A-5)
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
(chicken, human, porcine, rat)
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
form
lyophilized
species reactivity
(chicken, human, porcine, rat)
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting
Paraffin Sections
Frozen Sections
Immunofluorescence
Immunoprecipitation )
isotype
IgG1
storage temp.
2-8°C
Quality Level
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with PAI mouse myeloma cells . Recognizes the glial fibrillary acidic protein (GFAP).
Immunogen
Porcine
Application
Immunoblotting Paraffin Sections Frozen Sections Immunofluorescence Immunoprecipitation