Merck
GM1/12DC
NovAseptic® GMP 100 Mixing Head, Male BearingGMP (UNCD Coated)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
31171500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
316L stainless steel plate
ceramic bearing (Female Bearing UNCD coating)
parameter
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
roughness average (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Manually polished. UNCD coated)
pH range
1-14
Quality Level
General description
Bar/Plate: Stainless Steel 316L/ EN1.4435Female Bearing UNCD coating: Ceramic Sic
NovAseptic® mixers offer a complete solution for mixing throughout theprocess line and are designed for a wide variety of mixing applications in thepharmaceutical and biotechnology industries.
Other Notes
Mixing Head/ Bar/Plate (316L) Female Bearing UNCD coated
Packaging
The male bearing is packaged in a closed box.
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany