Merck
GF53
Anti-Tissue Plasminogen Activator (Ab-1) Mouse mAb (GMA-043)
liquid, clone GMA-043, Calbiochem®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Anti-Tissue Plasminogen Activator (Ab-1) Mouse mAb (GMA-043), liquid, clone GMA-043, Calbiochem®
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA-043, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1-5 µg/mL)
Immunoblotting (1-5 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... PLAT(5327)
Analysis Note
Positive Control
Human tPA
Application
ELISA (1-5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
General description
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa tPA protein.
Recognizes the ~60 kDa tPA protein.
This Anti-Tissue Plasminogen Activator (Ab-1) Mouse mAb (GMA-043) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of Tissue Plasminogen Activator (Ab-1).
Immunogen
Human
purified human tissue plasminogen activator (tPA)
Other Notes
Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Hartleib, J., et al. 2000. Blood96, 2149.
Wiman, B., et al. 2000. Arterioscler Thromb. Vasc. Biol.20, 2019.
Pourtau, J., et al. 1998. Blood Coagul Fibrinolysis9, 609.
Van, D.E., et al. 1995. Blood85, 3510.
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Physical form
In 150 mM NaCl, 10 mM sodium phosphate, 1% mannitol, pH 7.4.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c