Přejít k obsahu
Merck

GF16

Anti-TGF-β3 (Ab-1) Mouse mAb (236-5.2)

liquid, clone 236-5.2, Calbiochem®

Synonyma:

Anti-Transforming Growth Factor-β3

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352203
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Název produktu

Anti-TGF-β3 (Ab-1) Mouse mAb (236-5.2), liquid, clone 236-5.2, Calbiochem®

biological source

mouse

antibody product type

primary antibodies

clone

236-5.2, monoclonal

form

liquid

does not contain

preservative

species reactivity

human, mouse, rat

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles

isotype

IgG1

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

Quality Level

Gene Information

human ... TGFB3(7043)

Analysis Note

Positive Control
Recombinant TGF-β3 protein (Cat. No. PF018) or umbilical cord cells

Application

Frozen Sections (1-5 µg/ml)

Immunoblotting (1-5 µg/ml)

Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)

Paraffin Sections (1-10 µg/ml, no pre-treatment required, see comments)

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)

General description

Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing Balb/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with P3x63 Ag 8.653 myeloma cells. Recognizes TGF-β2 and TGF-β3.
Recognizes TGF-β2 and TGF-β3 in umbilical cord cells. Does not cross-react with TGF-β1.
This Anti-TGF-β3 (Ab-1) Mouse mAb (236-5.2) is validated for use in Frozen Sections, Immunoblotting, Immunoprecipitation, Paraffin Sections for the detection of TGF-β3 (Ab-1).

Immunogen

Epitope: within the N-terminal region
recombinant, human TGF-β3

Other Notes

Burton, P.B.J., et al. 1993 Int. J. Exp. Path.74, 87.
Roberts, A.B., et al. 1990 Philos. Trans. R. Soc. Lond. [Biol]327, 145.
ten Dijke, P., et al. 1990 Mol. Cell. Biol.10, 4473.
ten Dijke, P., et al. 1988 Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 4715.
de Martin, R., et al. 1987 EMBO J.6, 3677.
Sporn, M.B., et al. 1987 J. Cell Biol.105, 1039.
Derynck, R., et al. 1985 Nature316, 701.
Anzano, M.A., et al. 1983 Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 6264.
Todaro, G.J., et al. 1980 Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 5258.
Does not cross-react with TGF-β1. For staining paraffin sections, no pre-treatment is required, but the addition of 0.05% Triton X-100 detergent in the incubation buffer is recommended. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.

Packaging

Please refer to vial label for lot-specific concentration.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow

Ještě jste nenalezli správný produkt?  

Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis