Přejít k obsahu
Merck
FR139492081
K1-080 Blue COOH PS 10%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polystyrene
Quality Level
diam.
0.760—0.940 μm
Application
Dyed microspheres are extremely uniform and are dyed internally (their surface properties are unchanged), insuring maximum color brilliance and preventing dye leaching in water or aqueous buffers.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Osvědčení o analýze (COA)
Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.
Navštívit knihovnu dokumentů
Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis