Merck
FR139470085
K1-080 Yellow COOH PS 10%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polystyrene
diam.
0.760—0.940 μm
Quality Level
Application
Dyed microspheres are extremely uniform and are dyed internally (their surface properties are unchanged), insuring maximum color brilliance and preventing dye leaching in water or aqueous buffers.