O této položce
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
H11-4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Související kategorie
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Související obsah
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| FCMAB390F | 04053252420856 |