O této položce
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Související kategorie
General description
Immunogen
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
A431 cells
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| FCABS254F | 04053252413131 |