Přejít k obsahu
Merck
FA38/154
NovAseptic® Valve, Manual Stainless Steel Actuator, Autoclavable
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
eCl@ss:
37051001
UNSPSC Code:
40141600
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
material
stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303), stainless steel handle (EN 1.4305/ASTM 303), stainless steel indicator (EN 1.4305/ASTM 303)
product line
NovAseptic®
parameter
pressure range at -1-10 bar, temp. range at 0-220 °C
weight
1.2 kg (2.65 lb)
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
Application
The applied valve body and diaphragm may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
Other Notes
Actuator, Manual
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Osvědčení o analýze (COA)
Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.
Navštívit knihovnu dokumentů
Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis