O této položce
sample type plasma (K2 EDTA)
Název produktu
Mouse Leptin ELISA, This Mouse Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Quality Level
species reactivity
mouse
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 87-100%, linearity: 100-111%, sensitivity: 0.05 ng/mL, standard curve range: 0.2-30 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
application(s)
research use
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
General description
Application
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Skladovací třída
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| EZML-82BK | 04053252437038 |
| EZML-82K | 04053252327247 |