Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
48 ea | Zkontrolujte dostupnost v košíku | 8 770,00 Kč |
48 x 1 ea | Zkontrolujte dostupnost v košíku | 9 980,00 Kč |
O této položce
Quality Segment
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
agency
ISO 7004
sterility
electron beam irradiated
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), pkg of Single packaging (EFHAB100I)
parameter
100 mL sample volume
capacity
100 mL
filter diam.
47 mm
funnel capacity
100 mL
volume
100 mL
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
suitability
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® System
shipped in
ambient
General description
Application
Packaging
EFHAB100B: Bulk packaging with protective bag (48 units/pack)
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material black filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, gridded filter | material black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter | material black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-butadiene device |
| manufacturer/tradename EZ-Fit® | manufacturer/tradename EZ-Fit® | manufacturer/tradename EZ-Fit® | manufacturer/tradename EZ-Fit® |
| filter diam. 47 mm | filter diam. 47 mm | filter diam. 47 mm | filter diam. 47 mm |
| capacity 100 mL | capacity 250 mL | capacity 100 mL | capacity 100 mL |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| packaging pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), pkg of Single packaging (EFHAB100I) | packaging pkg of Bulk packaging (EFHAB250B), pkg of Single packaging (EFHAB250I) | packaging pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), pkg of Single packaging (EFHAW100I) | packaging pkg of Multi packaging |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZ-Fit® filtration unit with absorbent pad
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9036-19-5