Merck
DRUM0200L01
Mobius® Polyethylene Drum
200L used with 3D bag assembly
Synonyma:
Mobius® Polyethylene Drum, 200 L
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
parameter
200 L sample volume
diam.
56.90 cm (22.40 in.)
weight
9.98 kg (22 lb)
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mobius® Polyethylene Drum