O této položce
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160606
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimanufacturer/tradename
Direct Detect®
Quality Level
technique(s)
protein quantification: suitable
shipped in
ambient
General description
The Direct DetectTM Spotting Tray is designed to hold 5 Assay-free Cards for rapid spotting.
Legal Information
DIRECT DETECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| DDMISC0010-ST | 04053252439636 |