Merck
CS40MS03F1-X
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.33 m², High-density cell cultures, Process Scale
Synonyma:
Clarisolve 40 μm Pod Depth Filters, 0.33 m 2 (3.55 ft 2)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Quality Level
material
Millistak+® media, polypropylene
manufacturer/tradename
Clarisolve®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
W
11.20 cm (4.4 in.)
filtration area
0.33 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
General description
The CLARISOLVE® Depth Filters are the first primary clarification offering with a gradient density structure specifically designed to the particle size distributions of pretreated feed streams. With improved volumetric capacity and reduced turbidity over currently available depth filters, the clarification step of pretreated feeds can be processed in a significantly reduced footprint without the need for a secondary stage of clarification.
A μPod scale device, the CLARISOLVE® depth filter provides the fastest and most efficient way to clarify high-density streams and easily transfer processes from upstream to downstream without the use of centrifugation.
This CLARISOLVE® filter has a filtration area of 0.33 m2 and a Pod device format.
Application
High-density cell cultures
Features and Benefits
Filter Grade: 40MS
Preparation Note
Sterilization Method
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C.
Legal Information
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clarisolve® Pod Depth Filter
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
CS40MS03F1-X04054839207952