Přejít k obsahu
Merck

Přeskočit na

CR10F2P06

Polygard-CR Cartridge Filter 20 in. 10 µm Code F Extended

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena

O této položce

eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


material

polypropylene , silicone seal

description

sanitization 30 min with hot water @ 80 °C

sterility

(Do not autoclave)

feature

hydrophilic

parameter

4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C

cartridge nominal length

20 in. (50 cm)

diam.

7.0 cm (2.75 in.)

impurities

≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)

pore size

10.0 μm nominal pore size, 10.0 μm

cartridge code

Code F (double open end w/flat gaskets)

Analysis Note

Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥10 L
≤50 mg after 24-h soak in water




Vyberte jednu z posledních verzí:

Osvědčení o analýze (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Potřebujete-li pomoc, obraťte se na Zákaznická podpora

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů