material
316 stainless steel spring(s) (passivated), polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), polysulfone housing (outer, sterility chamber), polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
sterility
non-sterile
product line
Lynx®
parameter
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure), 2-40 °C operating temperature (36-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
H
13.7 cm (5.4 in.)
L
13.5 cm (5.3 in.)
W
8.4 cm (3.3 in.)
fitting
3/4 in. inlet hose barb
Application
Preparation Note
Gamma compatible up to 45 kGy; Autoclave up to three times for 30 minutes @ 131 °C. Do not steam in place.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lynx® CDR
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| CDRF6HN05 | 04054839241420 |