O této položce
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SM-phi, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD36(948)
Související kategorie
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Studies of platelet collagen adhesion receptor
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| CBL168F | 04053252281228 |