Merck
CBII
Chemiblock Ii Heterophile Blocking Agent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
sheep
manufacturer/tradename
ChemiBlock
Chemicon®
Quality Level
Application
Research Category
All
Disclaimer
Minimum order quantity required to qualify. Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Physical form
Format: Purified
Preparation Note
Maintain frozen at -20°C in undiluted aliquots for up to 6months.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c