O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
AMCA
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliconjugate
AMCA
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable