O této položce
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Na+/H+ Exchanger-1, Control Peptide for AB3081/AB3082,
biological source
rat
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Na+/H+ Exchanger 1 (NHE1) control peptide.
Application
Antibody blocking (AB3081/AB3082)
Optimal working concentration must be determined by the end user.
Optimal working concentration must be determined by the end user.
Physical form
Liquid in PBS, pH 7.5.
Preparation Note
Store at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| AG345 | 04053252364952 |