O této položce
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
General description
Immunogen
Application
Stem Cell Research
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
HepG2 cell lysate
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Aldehyde dehydrogenase 1 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| ABD12-25UG | 04054839337376 |