O této položce
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
suitability
not suitable for Western blot, not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
Immunogen
Application
ELISA: 1:1000-1:4000
Indirect immunohistochemistry (frozen sections only): 1:10-1:40
Immunocytochemistry 1:10-1:20
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Positive Control: Kidney, muscle, tendon spleen tissue
Negative Control: Neurons/glia
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Collagen Type IV Antibody
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1330-43-4 + 10043-35-3
1330-43-4 + 10043-35-3
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| AB769 | 04053252508097 |