O této položce
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rodent, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HES1(3280)
mouse ... Hes1(15205)
General description
Immunogen
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
1:200-1:1,000 dilution using ECL.
Immunohistochemistry:
1:200-1:1,000 dilution of a previous lot worked.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Human neural stem cells, Raji cell lysate.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-HES-1 Antibody
— nebo —
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| AB5702 | 04053252329371 |