Merck
AB5561
Anti-GABA A Receptor β2 Antibody, cytoplasmic loop
Chemicon®, from rabbit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
14
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, bovine, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABRB2(2561)
Immunogen
MBP fusion protein from the cytosolic loop of rat GABAA receptor beta2 subunit.
Application
Anti-GABA A Receptor β2 Antibody, cytoplasmic loop is an antibody against GABA A Receptor β2 for use in IP & WB.
Western blot: 1:1,000
Immunopreciptation: The antibody will immunoprecipitate 68% of all GABAA receptors in dodecylsulfate extracts of rat forebrains (150 μL) using 15 μg of antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor beta2 subunit. The antibody is specific for the ~50 to 56kDa in rat brain membrane fractions.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
AB556104053252671500