O této položce
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient, wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TJP1(7082)
General description
Immunogen
Application
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
HepG2 cell lysate
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected ZO-1 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Sortimentní položky
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14- lidské bronchiální epiteliální buňky používané k modelování respiračního epitelu pro výzkum cystické fibrózy, virové plicní patologie (SARS-CoV), astmatu, CHOPN, účinků kouření a znečištění ovzduší. Viz více než 5 tisíc publikací.
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| AB2272-25UG | 04054839342615 |